Learn More
BINDER™ Iluminación Arabidopsis
Iluminación Arabidopsis: cassettes de iluminación equipados con tubos fluorescentes Arabidopsis en lugar de tubos fluorescentes de luz diurna
Especificaciones
Descripción | Iluminación Arabidopsis: Casetes de iluminación equipados con tubos fluorescentes Arabidopsis en lugar de tubos fluorescentes de luz diurna |
---|---|
Material | Vidrio |
Tipo | Accesorio, luz fluorescente |
Descripción
- 17 W or 25 W option model.
- For use with a range of growth chambers.
Especificaciones
Iluminación Arabidopsis: Casetes de iluminación equipados con tubos fluorescentes Arabidopsis en lugar de tubos fluorescentes de luz diurna | |
Vidrio | |
Accesorio, luz fluorescente |