Learn More
Yoduro de arsénico(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462127
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7784-45-4 | AsI3 | 455.635 g/mol
Arsenic(III) iodide is mainly used to treat rheumatism, arthritis, malaria, trypanosome infections, tuberculosis, and diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-45-4
Fórmula molecular AsI3
Peso molecular (g/mol) 455.635
Número MDL MFCD00014170
Clave InChI IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenous triiodide, arsenic iii iodide, arsenic iodide, arsenic triiodide, triiodoarsine, arsenous iodide, hsdb 420, arsen iii-jodid
PubChem CID 24575
Nombre IUPAC triyodoarsano
SMILES [As](I)(I)I
Especificaciones
Punto de ebullición 424°C
Nombre del producto químico o material Arsenic (III) iodide
Punto de fusión 140°C
Forma física Piezas pequeñas
Cantidad 10 g
Número UN UN1557
Índice Merck 14,803
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,Carbon disulfide,water(6g/100 m).
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.64
Porcentaje de pureza 98%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.39 g/mL