Learn More
Óxido de arsénico(III), ACS, 99,95-100,05 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
115.58€ - 352.76€
CAS | 1327-53-3 |
---|---|
Fórmula molecular | As2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 197.84 |
Número MDL | MFCD00003433 |
Clave InChI | IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | diarsorosooxidane |
SMILES | O=[As]O[As]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11367598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033289.14 |
25 g |
115.58€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11357598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033289.22 |
100 g |
352.76€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1327-53-3 | |
197.84 | |
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N | |
O=[As]O[As]=O |
As2O3 | |
MFCD00003433 | |
diarsorosooxidane |
Especificaciones
465°C (sublimation) | |
312.3°C | |
1327-53-3 | |
99.95-100.05% | |
MFCD00003433 | |
14,804 | |
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N | |
diarsorosooxidane | |
197.84 | |
ACS |
Arsenic(III) oxide, primary standard | |
For ACS analysis | |
Polvo | |
As2O3 | |
UN1561 | |
Soluble in dilute acids and alkalies. Insoluble in organic solvents. Slightly soluble in water. | |
O=[As]O[As]=O | |
197.84 | |
99.95 to 100.05% | |
3.74 g/mL |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H350-H314-H318
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H300-H314-H335-H350-H371.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:TRIÓXIDO DE ARSÉNICO
missing translation for 'einecsNumber' : 215-481-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CG3325000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Arsenic(III) oxide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Arsenic trioxide