Learn More
Arsénico(III) seleniuro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Para deposición al vacío
34.00€ - 626.12€
CAS 1303-36-2
Fórmula molecular As2Se3
Peso molecular (g/mol) 386.76
Número MDL MFCD00014166
Clave InChI WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
PubChem CID 14772
Nombre IUPAC [(selanilidenearsanil)selanil]arsaneselona
SMILES [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11327587
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012849.02
0.5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11337587
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012849.06
5 g
140.70€
5 g
11317587
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012849.14
25 g
626.12€
25 g
Descripción
Descripción
Arsenicselenide is used as a chalcogenide glass for infrared optics, as it transmits light with wavelengths between 870 nm and 17.2 μm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1303-36-2
386.76
WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
14772
[Se]=[As][Se][As]=[Se]
As2Se3
MFCD00014166
arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
[(selanilidenearsanil)selanil]arsaneselona
Especificaciones
Arsenic(III) selenide
1303-36-2
(base metálica)
MFCD00014166
14,805
Insoluble in water and soluble in nitric acid.
[Se]=[As][Se][As]=[Se]
386.76
386.72
Odorless
260°C
Piezas fundidas de 1-6 mm
As2Se3
UN3077
arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
[(selanilidenearsanil)selanil]arsaneselona
14772
99.999%
4.75 g/mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H330
Fatal if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-119-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CG2285000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes