Learn More
Arsénico(III) seleniuro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327587
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
5 g
25 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para deposición al vacío
Arsenicselenide is used as a chalcogenide glass for infrared optics, as it transmits light with wavelengths between 870 nm and 17.2 μm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-36-2
Fórmula molecular As2Se3
Peso molecular (g/mol) 386.76
Número MDL MFCD00014166
Clave InChI WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
PubChem CID 14772
Nombre IUPAC [(selanilidenearsanil)selanil]arsaneselona
SMILES [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic(III) selenide
Punto de fusión 260°C
Forma física Piezas fundidas de 1-6 mm
Cantidad 0.5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Índice Merck 14,805
Información de solubilidad Insoluble in water and soluble in nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.72
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Densidad 4.75 g/mL