Learn More
Sulfuro de arsénico(III), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379508
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246.02 g/mol
For vacuum deposition.Arsenic(III) sulfide is used to make infrared-transmitting glass, pyrotechnics, pigments, linoleum, electrical semiconductors and photoconductors. It acts as a reducing agent and serves as a tanning agent. It is also used for depilating hides and veterinary medication. Further, it is used as an inorganic photoresist to fabricate 3-D nanostructures. In addition to this, it is used in the treatment for acute promyelocytic leukemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-33-9
Fórmula molecular As2S3
Peso molecular (g/mol) 246.02
Número MDL MFCD00003435
Clave InChI CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diarsenic(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 707°C
Nombre del producto químico o material Arsenic(III) sulfide
Punto de fusión 300°C
Color Amarillo
Forma física Piezas fundidas de 1-6 mm
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.03
Olor Like rotten eggs
Densidad 3.43