Learn More
Telururo de arsénico(III), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051646
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12044-54-1
Fórmula molecular As2Te3
Peso molecular (g/mol) 532.643
Número MDL MFCD00014167
Clave InChI GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
PubChem CID 15770922
SMILES [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic(III) telluride
Punto de fusión 381°C
Forma física Polvo de malla -160
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1557
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.64
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Densidad 6.50 g/mL