Learn More
Telururo de arsénico(III), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7076404
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 12044-54-1 | As2Te3 | 532.643 g/mol
Vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12044-54-1
Fórmula molecular As2Te3
Peso molecular (g/mol) 532.643
Número MDL MFCD00014167
Clave InChI GTIUFDICMGTSPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo arsenic iii telluride, tellanylidenearsanyl tellanyl arsanetellone, arsenic tritelluride
PubChem CID 15770922
SMILES [As](=[Te])[Te][As]=[Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic(III) telluride
Punto de fusión 381°C
Forma física Piezas de 3-12 mm
Cantidad 10 g
Número UN UN1557
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.64
Porcentaje de pureza 99.999%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 6.5
Densidad 6.5