Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de barrera ART™, embalaje a granel
Las puntas de pipeta de barrera Thermo Scientific™ ART™ sellan la pipeta para evitar la entrada de sustancias contaminantes y ofrecen protección bidireccional para muestras y pipetas. Compatibles con la mayoría de pipetas.
Marca: Thermo Scientific™ 2180B
50.18 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
Descripción
ART™ Barrier tips are not the same as traditional filter pipette tips. ART Barrier tips contain a one-of-a-kind, self-sealing barrier that seals in aerosol and liquid contaminants on contact, providing bi-directional protection from contamination for pipettes and samples.
- Universal Tip, fits most brands of pipettes
- ART™ tips are certified to be free DNase, RNase, DNA, ATP, Endotoxin, and Pyrogens
- Convenient bulk packaging for high volume usage
- Estéril
- Retención baja
- En gradilla con tapa extraíble
Especificaciones
ART 5000, con filtro, estéril, a granel | |
Con filtro | |
Transparente | |
ART 5000 | |
Cultivo celular, pipeteo grandes volúmenes de líquidos donde se necesita una gran precisión | |
Macro | |
250 tips | |
La mayoría de las marcas de pipetas, incluyendo Gilson Pipetman™ | |
Polipropileno virgen |
5 mL | |
Estéril | |
No Autoclavable | |
ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, biocarga, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos | |
A granel | |
Bag of 250 | |
Sí, de un solo uso | |
ART |