Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de barrera ART 200ul envasadas individualmente
Las puntas ART Barrier garantizan una protección del 100 % contra la contaminación cruzada
Marca: Thermo Scientific™ 2069IW
82.55 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Descripción
Las puntas de barrera ART están fabricadas con polipropileno virgen e incorporan un filtro de escisión de liduides para evitar cualquier contaminación por exceso de carga. Certificado libre de ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, ATP, Inhibidores de bioburden y PCR
> La
>
> > punta estéril con barrera de sellado automático envuelta de 200 ul se adapta a la mayoría de las pipetas > , lo que garantiza la ausencia de contaminación por exceso de transporte
Especificaciones
Punta con filtro ART de 200 μl | |
Con filtro | |
Natural | |
No Autoclavable | |
Gama | |
Punta con filtro | |
500 | |
Universal Fit | |
ARTTM | |
Sí |
1 μl a 200 μl | |
Estéril | |
Azul | |
ISO13485 | |
En envase individual | |
500 | |
Sí | |
Sí | |
Polipropileno |