Learn More
Thermo Scientific™ Racks con bisagras vacías para puntas de pipeta ART™
Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con la gradilla con bisagras para puntas de pipeta Thermo Scientific™ ART™.
Marca: Thermo Scientific™ 2921-HR
71.50 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
Descripción
Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con la gradilla con bisagras vacías para puntas de pipeta Thermo Scientific™ ART™.
Características:
- Las puntas con filtro de barrera ART proporcionan una seguridad del 100 % frente a la contaminación por aerosoles y líquidos
- Las gradillas permiten el acceso rápido y fácil a las puntas de pipeta, lo que permite un ahorro de tiempo considerable
- El cierre frontal permite cerrar y bloquear, lo que garantiza el almacenamiento seguro
Certificaciones:
- Productos no estériles certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR
- Productos estériles certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana, endotoxinas, pirógenos e inhibidores de la PCR
Recomendada para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Especificaciones
Rack con bisagras | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas | |
ARTTM |
Kit de herramientas esenciales ART | |
Gradilla con bisagras | |
Estériles y preparados para PCR |