Learn More
RETSCH Dispositivos de sujeción de confort AS 300
Utilice estos dispositivos de sujeción con los agitadores de tamices AS 300. Los dispositivos de sujeción Retsch™ AS 300 Comfort cuentan con un diseño ergonómico para un funcionamiento sencillo.
1145.00€ - 1735.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispositivos de sujeción |
---|---|
Diámetro (métrico) | 315 mm |
Para utilizar con (equipo) | Agitador de tamiz analítico AS 300 |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10621033
|
RETSCH
32.662.0009 |
Colador seco |
1145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10437342
|
RETSCH
32.662.0014 |
Tamizado húmedo |
1735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Para uso con agitadores de tamices AS 300
Especificaciones
Dispositivos de sujeción | |
315 mm | |
Agitador de tamiz analítico AS 300 |