Learn More
ASB6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | ASB6 |
---|---|
Concentración | 0.34 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16831045
|
Proteintech
21449-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16821045
|
Proteintech
21449-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
ASB6 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9NWX5 | |
140459 | |
ASB6 Fusion Protein Ag13863 | |
Primary | |
-20°C | |
ASB6 |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ASB 6, ASB6 | |
ASB6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |