Learn More
Hecht Karl™ Assistent™ Automatic Burette
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 10 mL |
Material | Glass |
Tolerancia | 0.1 mL |
Tipo | Bureta automática |