Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Atom Platinum™
Click to view available options
Modelo:
ATOAPSI (con ventilación)
ATOEDEPSI (Sealed Double Lens)
ATOEPSI (sellado)
ATOFAPSI (espuma transpirable)
Descripción
- Material de la montura: caucho termoplástico azul
- Material de la lente: policarbonato transparente
- Revestimiento de la lente: revestimiento antivaho Platinum™/antiarañazos
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Anti-fog, Scratch-resistant |
Tinción de lente | Clear |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Azul |
Incluye | Sealed Double Lens |
Modelo | ATOEDEPSI (Sealed Double Lens) |
N.° por paquete | 1 Ea. |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |