Learn More
ATP2A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | ATP2A1 |
---|---|
Concentración | 0.38 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16871895
|
Proteintech
22361-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16861895
|
Proteintech
22361-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ATP dependent calcium pumps are responsible, in part, for the maintece of low cytoplasmic free calcium concentrations. The ATP pumps that reside in intracellular organelles are encoded by a family of structurally related enzymes, termed the sarcoplasmic or endoplasmic reticulum calcium (SERCA) ATPases. The SERCA1 gene is exclusively expressed in type II (fast) skeletal muscle. The SERCA2 gene is subject to tissue dependent processing which is responsible for the generation of SERCA2a muscle-specific form expressed in type I (slow) skeletal, cardiac and smooth muscle and the SERCA2b isoform expressed in all cell types. The SERCA3 gene is not as well characterized and is found in non-muscle cells.Especificaciones
ATP2A1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O14983, Q8R429 | |
11937, 487 | |
ATP2A1 Fusion Protein Ag17944 | |
Primary | |
-20°C | |
ATP2A1 |
0.38 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ATP2A, ATP2A1, Calcium pump 1, SERCA1, SR Ca(2+) ATPase 1 | |
ATP2A1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |