Learn More
Heidolph™ Fijación para tubos de ensayo
Para su uso con la parte superior de Reax y el control de Reax
Marca:  Heidolph™ 549-01000-00
42.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10049130
  • 55.70€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Descripción
Para hasta 10 tubos de ensayo con un diámetro exterior de 10 mm y una longitud de hasta 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de ensayo
10 mm x 60mm (Diám. × L)
Hasta 10 tubos de ensayo con un diámetro de 10 mm hasta 60 mm de longitud
10