Learn More
Thermo Scientific Chemicals Auramina O, pura, tinción biológica
Código de producto. 10460311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Auramine O
Punto de fusión >250.0°C
CAS 2465-27-2
Contenido de tinte 60% min.
Fórmula molecular C17H22ClN3
Número MDL MFCD00012484
Sinónimo Basic Yellow 2, 4, 4'-(Imidocarbonyl)bis(N, N-dimethylaniline) monohydrochloride, C.I. 41000
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dimethylformamide, acetone and ethanol
Clave InChI KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=C(C=C2)N(C)C.Cl
Nombre IUPAC 4-[4-(dimetilamino)bencenocarboximidoil]-N,N-dimetilanilina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 303.834
PubChem CID 17170
ChEBI CHEBI:51876
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.83
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Ocre-amarillo a amarillo
Cantidad 50 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Auramine O
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.