Learn More
Microspec™ Autoclave Bags
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.
31.40€ - 289.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Color | Clear with Blue Print |
Desechables | Single-use |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Embalaje exterior | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Embalaje exterior | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15702135
|
Microspec™
G1 |
302 mm | EcoPak | 1500 | N/A | ||||
15712135
|
Microspec™
G5 |
302 mm | Bag | 200 | N/A | ||||
15722135
|
Microspec™
H1 |
632 mm | EcoPak | 1500 | N/A | ||||
15732135
|
Microspec™
H5 |
632 mm | EcoPak | 200 | N/A | ||||
15742135
|
Microspec™
I1 |
633 mm | EcoPak | 1200 | N/A | ||||
15752135
|
Microspec™
I5 |
633 mm | Bag | 200 | N/A | ||||
Descripción
- Clear bags imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal
- Constructed of thick polypropylene
- Allows for repeated autoclaving
- Strong side seams for securely holding items
- Front write-on panel
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Clear with Blue Print | |
Polipropileno | |
50 μm | |
2 mil |
Autoclavable | |
Single-use | |
No estéril | |
Polypropylene | |
Autoclave Bags |