Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos automatizadas Agilent™ Bravo™ y VPrep™ con cabezal para puntas desechables de 384 canales
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos automatizadas Agilent™ Bravo™ y VPrep™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Marca: Thermo Scientific™ 947-262
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos automatizadas Agilent™ Bravo™ y VPrep™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. Esto tiene como resultado un rendimiento preciso debido a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Esas puntas de automatización se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Disponibles estériles o no estériles
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
30 μl | |
No estéril | |
Gradilla | |
Agilent™/Velocity VPrep™, Agilent™ Bravo™ |
Sin filtro | |
Transparente | |
Automatización | |
VPrepTM, VPrep |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.