Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de pipeteo BioTek™
Aumente la eficacia del pipeteo mediante la rectitud máxima de las puntas y el coeficiente de variación de bajo porcentaje de las puntas de automatización Thermo ScientificTM para sistemas de pipeteo BioTekTM.
Marca: Thermo Scientific™ 986-262
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de pipeteo BioTek™ , para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Disponibles no estériles, estériles y con tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
200 μl | |
No estéril | |
Gradilla | |
Sistema de pipeteo BioTek™ |
Sin filtro | |
Transparente | |
Low Retention | |
BioTek |