Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático de aguja fija con punta cónica de 42 mm, 10 μl
Incorpora la tecnología de jeringa Diamond que ofrece niveles significativamente mejorados de durabilidad, claridad y precisión. Las jeringas para muestreadores automáticos SGE de aguja fija con punta cónica de 42 mm se han diseñado específicamente para el uso en muestreadores automáticos Agilent.
60.30€ - 1150.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
---|---|
Longitud (métrico) | 42 mm |
Estilo de punta de aguja | Cono |
Para utilizar con (equipo) | Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS |
Tipo de conexión | Fijo |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Modelo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Modelo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10340471
|
SGE™
002800 |
26 G | 0,47 mm | 10F-AG-0.47C | 1 Pk. |
62.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10587152
|
SGE™
002804 |
26 G | 0,47 mm | 10F-AG-0.47C | Paquete de 6 |
319.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10360471
|
SGE™
002810 |
23 G | 0,63 mm | 10F-AG-0.63C | 1 Pk. |
60.30€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10481021
|
SGE™
002812 |
23 G | 0,63 mm | 10F-AG-GT-0.63C | 1 Pk. |
86.20€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10493492
|
SGE™
002813 |
23 G | 0,63 mm | 10F-AG-0.63C | 25/paq. |
1150.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10177450
|
SGE™
002814 |
23 G | 0,63 mm | 10F-AG-0.63C | Paquete de 6 |
323.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10575023
|
SGE™
002821 |
De 23 a 26 g | 0,63/0,47 mm | 10F-AG-0.63/0.47C | Unidad |
72.40€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10402561
|
SGE™
002838 |
23 G | 0,63 mm | Pack de 6 10FX-AG-0.63 | 6 paq. |
458.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10042524
|
SGE™
005668 |
De 23 a 26 g | 0,63/0,47 mm | 100F-AG-GT-0.63/0.47C | 1 Pk. |
179.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio intervalo de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Jeringas codificadas por colores por volumen
- Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
Cromatografía de gases | |
Cono | |
Fijo |
42 mm | |
Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS |