Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para muestreador automático con aguja fija para GC Thermo Scientific
Ofrecen un mejor rendimiento y una calidad superior. Las jeringas para muestreador automático Trajan Scientific y Medical con aguja fija para GC Thermo Scientific tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para fabricar una jeringa SGE.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0029841
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15248463
  • 102.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
Jeringa CTC/Thermo (botón clásico)
0,63 mm
10 μl
Cromatografía de gases Thermo
23 G
Aguja extraíble
Cono