Learn More
Cytiva Columnas AutoSeq G-50
Úselo para una eliminación rápida de terminadores de colorante fluorescente no incorporados a partir de reacciones de secuenciación de ciclo antes de la secuenciación automática. Las columnas Cytiva Life Sciences™ illustra™ AutoSeq G-50 proporcionan una purificación eficaz esencial para resultados de secuenciación de alta calidad.
Marca: Cytiva 27-5340-01
Descripción
- Las columnas están preenvasadas con ADN grado F Sephadex G-50 y preequilibrado en agua de doble destilación con 0,05 % de biocida Kathon CG/ICP añadido como conservante
- Las columnas están listas para usar permiten la aplicación de muestras para la recogida de producto purificado en menos de 4 minutos.
- Se puede utilizar para limpiar las reacciones preparadas con el kits de secuenciación de ciclos BigDye Terminator v3.1 de Applied Biosystems
- Volumen de muestra típico de 12 a 25 μl
- Adecuado para la purificación de ADN con una longitud superior a 20 bases
- Optimizado para secuenciación fluorescente automatizada
Especificaciones
Eliminación rápida de terminadores de tinte fluorescente no incorporados de las reacciones de secuenciación de ciclo antes de la secuenciación automática | |
Columna | |
50 columnas |