Learn More
Carbolite™ Estufa de secado AX
Estufa de laboratorio de sobremesa. La estufa de secado Carbolite™ AX está equipada con el controlador de temperatura PID digital R38.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | BS EN 61010-2-010:2003 |
---|---|
Tipo | Estufa de secado |
Pantalla | Digital |
Aislamiento | Aislamiento de baja masa térmica |
Material | Acero inoxidable |
Descripción
- Temperatura máxima de funcionamiento de 250 °C
- Volúmenes de cámara de 30 o 60 l
- Equipado con el controlador de temperatura PID digital R38
- Convección por ventilador para un calentamiento rápido y una excelente uniformidad
- Revestimiento de acero inoxidable resistente a productos químicos
- Dos estantes ajustables de alambre chapado en níquel-cromo
- Puerta con cierre de palanca y junta hermética de silicona
- Cumple con la norma de seguridad BS EN 61010-2-010:2003
- Opciones disponibles (especificar en el momento del pedido)
- Protección contra sobretemperatura (recomendada para proteger contenidos valiosos y para el funcionamiento sin supervisión)
- Temporizador digital de cuenta atrás para apagar la estufa
- Juegos adicionales de estantes y guías
- Puerta con cierre
- Opciones de baja tensión para uso por debajo de 220 V
- Kit de repuestos rutinarios
Especificaciones
BS EN 61010-2-010:2003 | |
Digital | |
Acero inoxidable |
Estufa de secado | |
Aislamiento de baja masa térmica | |
± 5 °C |