Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Axl de ratón
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ EMAXLX5
Descripción
El ensayo ELISA para Axl de ratón cuantifica el Axl ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el Axl ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para Axl de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
AXL (también conocido como UFO del receptor de tirosinquinasa proteica) es un receptor de la superficie celular. El receptor AXL transduce las señales de la matriz extracelular al citoplasma uniendo factores de crecimiento como el gen específico de la interrupción del crecimiento de la proteína dependiente de la vitamina K 6 (GAS6). Participa en la estimulación de la proliferación celular. Este receptor también puede mediar la agregación celular por unión homofílica. AXL es un regulador esencial de la transición epitelial a mesenquimal inducida por la metástasis del cáncer de mama.
Especificaciones
Q00993 | |
1 pg/ml | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
26362 | |
<12% | |
Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, Tampón de lavado, Estándar, Cubiertas adhesivas para placas, Solución de parada, Cromógeno, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, SAV-HRP | |
5 × 96 pruebas | |
Inflamación | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
De 1,0 pg/ml a 250 pg/ml | |
De 1 pg/ml a 250 pg/ml | |
Biotina | |
Proteasas, peptidasas e inhibidores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
AI323647,Ark,Tyro7,Ufo | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
AI323647, Ark, Tyro7, Ufo | |
1 h 20 min |