Learn More
Axygen™ Puntas de automatización de 165 μl para las pipetas de formato 96 Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo
Para su uso con sistemas de automatización Agilent/Velocity 11
Marca: Axygen™ VTF-165-R-S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Formato de punta: 96 puntas
- Intervalo de volúmenes de la punta: De 20 μl a 250 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- No estériles o estériles
- Con superficie de estándar o Axygen™ Maxymum Recovery™ - Cabezales compatibles: 96LT, 8LT
- Formato de gradilla: ANSI/SLAS
- Material de rack: Polipropileno
Especificaciones
165 μl | |
Estéril | |
ANSI | |
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT |
Con filtro | |
Transparente | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Gradilla | |
Gradilla SLAS | |
Sin etiqueta inferior | |
Polietileno |