Learn More
Axygen™ Tubos para PCR de 4 tiras y tapones para Corbett Rotor-Gene™
GREENER_CHOICE
Cierre y bloquee los tapones fácilmente
Marca:  Axygen™ PCR-0104-C
139.95 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12578007
  • 242.05€ / paquete de 250
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Los tubos para PCR de 0,1 ml Axygen™ están diseñados específicamente para su uso con el sistema Corbett Rotorgene. Hay 4 tubos por tira y 4 tapones por tira.
  • Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
Información de órdenes
Los tubos y los tapones se suministran en tiras de cuatro y en bolsas separadas para facilitar la manipulación y el etiquetado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin ARNasa ni ADNasa y apirógenos
Transparente
250/Paq.
Sistema Corbett™ Rotor-Gene™
No estéril
Tapón plano de cierre hermético y a presión
Tubo para PCR y tapón plano de 4 tiras
Transparente
0,1 ml
Polipropileno
Cónicos
Polipropileno
Tira