Learn More
Axygen™ Microplacas para PCR de 48 pocillos
Especialmente diseñados para adaptarse a la mayoría de los termocicladores
Marca: Axygen™ PCR-48-C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Volumen hasta el borde del pozo: 350 µl/pocillo; volumen de trabajo: 300 µl, volumen con AxyMat: 240 µl
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni ADN | |
Sin tapa | |
Transparente | |
48 | |
Redondo | |
50/caja |
Estándar | |
6 x 8 | |
Polipropileno | |
No estéril | |
PCR | |
10/Paq. |