Learn More
Axygen™ Microplacas de 96 pocillos de PCR
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real.
323.79€ - 451.18€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa ni ADNasa |
---|---|
Formato | Estándar |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Estilo de falda | Esterilidad | Código de barras | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de falda | Esterilidad | Código de barras | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15368301
![]() |
Axygen™
PCR-96M2-HS-C-PBC |
Medio | No estéril | Incluye código de barras |
451.18€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15338301
![]() |
Axygen™
PCR-96-AB-C-PBC |
Elevado, Semi | No estéril | Incluye código de barras |
405.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15348301
|
Axygen™
PCR-96-FS-C-PBC |
Completo | No estéril | Incluye código de barras |
323.79€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ de faldón elevado y con código de barras está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI™. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado. Código de barras en lado largo de la placa entre los pocillos H1-H12.Especificaciones
Sin ARNasa ni ADNasa | |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
Redondo |
Estándar | |
Transparente | |
96 | |
Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR |