Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado AxyMats™ para placas de ensayo de 2 ml de 96 pocillos con pocillos redondos
Minimice la evaporación en un amplio intervalo de temperaturas en aplicaciones de PCR y almacenamiento
50.10€ - 401.18€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Material | Silicona |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
N.° de pocillos | 96 |
N.º por caja | 50/caja |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12557887
|
Axygen™
AM-2ML-RD |
No estéril |
331.99€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11326224
|
Axygen™
AM-2ML-RD |
No estéril | |||||||
12577887
|
Axygen™
AM-2ML-RD-S |
Estéril |
401.18€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 07-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Las alfombrillas de sellado Axygen AxyMat se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para PCR y aplicaciones de almacenamiento. Las alfombrillas AxyMats minimizan la evaporación y están hechas de silicona de calidad para investigación que se puede esterilizar en autoclave. Se pueden reutilizar siguiendo un protocolo de lavado con lejía y enjuague con etanol.
Especificaciones
Natural | |
Esterilizable en autoclave | |
50/caja | |
Alfombrilla de sellado | |
Microplaca de 96 pocillos, 2 ml |
Silicona | |
96 | |
10/Paq. | |
Redondo |