Learn More
Axygen™ Tubos cónicos para centrífuga:
GREENER_CHOICE
Tubos graduados con fondo cónico
137.54€ - 155.50€
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para la identificación de muestras
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
11324175
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
SCT-15ML-500
15 ml 25 tubos y tapones/gradilla; 20 gradillas/caja
155.50€
paquete de 500
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11354205
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
SCT-50ML-500
50 ml Bolsa
137.54€
paquete de 500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñados para 12 000 RCF
  • Graduaciones impresas y área de escritura para la identificación de las muestras
  • Los tapones de rosca se pueden cerrar con una mano.
  • También hay disponibles opciones estériles.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de rosca
Transparente
Para la identificación de muestras
No estéril
No esterilizable en autoclave
Polipropileno
Tapón de rosca
12000 xG