Learn More
Corning™ Centrífuga de rotador de miniplacas Axygen™
Utilícelas antes y después del ciclo térmico para mejorar la producción de PCR. La centrífuga de rotador de miniplacas Corning™ Axygen™ acepta placas para PCR con y sin faldón.
717.10€ - 865.00€
Especificaciones
Capacidad | 2 placas de PCR |
---|---|
Vel. máx | 2500 rpm |
RCF máx. | 500 x g |
Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
Dimensiones (Al x An x F) | 17,8 x 15,2 x 15,2 cm |
Descripción
- Capacidad para dos placas estándar
- Diseño de carga superior
- Tamaño excepcionalmente pequeño
- Se inicia y detiene en cuestión de segundos.
- Utilícela antes y después del ciclo térmico para mejorar la producción de la PCR
- Centrifugue rápidamente gotas y condensación
- Acepta placas con faldón y sin faldón y todas las placas de PCR estándar
- Menos de ¼ del tamaño de la mayoría de las centrífugas de placas
- Capacidad máxima: 2 microplacas de PCR estándar o de microtitulación
- Intervalo de funcionamiento a temperatura ambiente de 4 °C hasta 35 °C
Especificaciones
2 placas de PCR | |
500 x g | |
17,8 x 15,2 x 15,2 cm | |
Se inicia y detiene en cuestión de segundos |
2500 rpm | |
230 V, 50 Hz | |
4°C a 35°C |