Learn More
Axygen™ Puntas de micropipeta de barrera de aerosol
Las puntas de micropipeta de barrera Axygen ™ Aerosol permiten el paso libre de aire mientras bloquean la contaminación por aerosoles.
Marca: Axygen™ TF-150
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Material de filtro tecnológicamente avanzado
- La membrana del filtro no contiene aditivos lixiviables
- Disponible con superficie de recuperación Maxymum™ para una mayor precisión y máxima recuperación de muestras
- Disponibles a granel o en gradillas (estériles)
- Disponible en una variedad de opciones de puntas de contacto de material
Especificaciones
100 to 1000 μL | |
No estéril | |
Autoclavable | |
Bulk | |
Bulk = 1000 tips/pack | |
Universal Fit |
Con filtro | |
Clear | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Universal | |
Aerosol Barrier Micropipette Tips | |
Polipropileno |