Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca sin tapones: cónicos con fondo cónico
Tubos cónicos
598.91€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Envase | Bolsa |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12719608
|
Axygen™
ST-150-C-S |
Transparente | 1,5 ml |
598.91€
paquete de 4000 |
Fecha estimada de envoi: 25-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12789608
|
Axygen™
ST-200-C-S |
Transparente | 2 ml |
598.91€
paquete de 4000 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Cónicos |
Transparente | |
Bolsa | |
Sin |