Learn More
Tubos para centrífuga independiente Axygen™
Tubos graduados con fondo cónico
167.88€ - 1343.09€
Especificaciones
Estilo de tapón | Tapón de rosca |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Para la identificación de muestras |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12759588
|
Axygen
SCT-200-SS-X |
No estéril | 2 mL | Amber screw cap | N/A | N/A | N/A | ||
11374195
|
Axygen
SCT-200-SS-X |
No estéril | 2 mL | Amber screw cap | N/A | N/A | N/A | ||
Descripción
- Área de escritura para la identificación de muestras
- Los tapones se cierran con una sola mano
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Transparente | |
Para la identificación de muestras |
No | |
Polipropileno | |
Cónico |