Learn More
Tubos de PCR de polipropileno de pared fina Axygen™
Diseñados para encajar en los bloques estándar de 96 pocillos. Los tubos de PCR de polipropileno de pared fina Axygen™ son apirógenos y se han fabricado con polipropileno con una pureza del 99.9 %.
Marca: Axygen PCR-02-C-500
70.38 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
- El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación
- Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
- Apirógenos
- No estériles
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa | |
Tubo con tapón plano | |
Cónicos | |
Polipropileno |
Transparente | |
0,2 mL | |
No estéril | |
Plano |