Learn More
Axygen™ Sistema de recarga de puntas
Puntas de pipeta de ajuste universal y estilo Axygen™ en gradillas de recarga fáciles de cargar
48.69€ - 272.30€
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12511288
Ver documentos
Axygen™
RFL-1200-C
De 15 a 1250 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11300285
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
RFL-1200-C
De 15 a 1250 μl
68.95€
paquete de 768
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12551288
Ver documentos
Axygen™
RFL-222-C
De 1 a 200 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11310285
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
RFL-222-C
De 1 a 200 μl
48.69€
paquete de 960
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12561288
Ver documentos
Axygen™
RFL-300-C
0,1 a 10 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11320285
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
RFL-300-C
0,1 a 10 μl
59.62€
paquete de 960
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El sistema de recarga de puntas Axygen™ contiene una gradilla para recarga duradera que puede rellenarse fácilmente a mano y es esterilizable en autoclave. Estas gradillas translúcidas incluyen insertos codificados por colores para la identificación de puntas y están certificados como libres de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en diferentes colores y están envasadas a granel o en gradillas.
  • Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
  • Apirógenas
  • La gradilla translúcido permite ver las puntas fácilmente
  • El inserto codificado por colores facilita la identificación de la punta
  • Especificaciones
    Especificaciones
    No estéril
    Transparente
    Autoclavable