Learn More
Diclorhidrato AY 9944, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486709
10mg
Click to view available options
Cantidad:
10mg
50mg
Inhibidor de la señalización de Hedgehog (Hh)
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366-93-8
Fórmula molecular C22H28Cl2N2·2HCl
Sinónimo Diclorhidrato de 1,4-bis(2-clorobenzaminometil)ciclohexano
Especificaciones
Cantidad 10mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor de la señalización de Hedgehog (Hh)
Formula Weight (peso de la fórmula) 464,30g/mol
Sensibilidad Higroscópico
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido
Clave InChI NRVIEWRSGDDWHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].ClC1=CC=CC=C1CNCC1CCC(CNCC2=CC=CC=C2Cl)CC1
Nombre IUPAC dihydrogen [(2-chlorophenyl)methyl]({[4-({[(2-chlorophenyl)methyl]amino}methyl)cyclohexyl]methyl})amine dichloride
Peso molecular (g/mol) 464.30
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Diclorhidrato AY 9944, Thermo Scientific Chemicals >