Learn More
Acetidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510079 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 503-29-7 | C3H7N | 57.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503-29-7
Fórmula molecular C3H7N
Peso molecular (g/mol) 57.09
Clave InChI HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azacyclobutane, trimethylene imine, 1,3-propylenimine, trimethylenimine, azetidin, unii-37s883xdwr, azetidine, l, polypropylene amine, azete, tetrahydro, azetidine
PubChem CID 10422
ChEBI CHEBI:30968
Nombre IUPAC acetidina
SMILES C1CNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azetidine
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 61.0°C to 62.0°C
Temperatura de inflamación −20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4290 to 1.4330
Cantidad 250 mg
Beilstein 20,2
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Azetidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.