Learn More
Azlon Frascos redondos de cuello estrecho de HDPE
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente. Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE Azlon™ ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
Marque: Azlon BNH2000P
Description
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente.Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE AzlonTM ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
- Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
- Ligeros pero muy resistentes durante el uso
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
Spécification
2000 mL | |
27 mm | |
30 | |
30/Pk. | |
Forma redonda | |
121 mm |
Translucent | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Bulk | |
Estrecha | |
237 mm | |
Tapón de rosca |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.