Learn More
Azlon™ Frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY
Cree etiquetas personalizadas para estos frascos de LDPE de etiquetado personalizado. Los frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY Azlon™ se suministran con etiquetas de riesgo adhesivas y son ideales para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos. Los tapones de ventilación de vapor DripLok™ proporcionan mayor seguridad con disolventes volátiles.
Marca: Azlon™ WGW020PML
37.84 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Cree etiquetas personalizadas para estos frascos de LDPE de etiquetado personalizado.Los frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY Azlon™ se suministran con etiquetas de riesgo adhesivas y son ideales para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los tapones de ventilación de vapor DripLok™ proporcionan mayor seguridad con disolventes volátiles.
- Frascos de lavado «hágalo usted mismo» con panel de escritura
- Impresos de forma indeleble en tres idiomas (inglés, francés y alemán)
- Se suministran con etiquetas de riesgos adhesivas
Especificaciones
1000 ml | |
38 mm | |
Tapón, panel de escritura en blanco, señales de peligro adhesivas | |
5/paq. | |
Blanco | |
No esterilizable en autoclave | |
202 mm | |
90 mm |
Translúcido | |
34 mm | |
LDPE | |
De – 50C a 80 °C | |
Sí | |
Ancha | |
Polipropileno | |
Tapón sin ventilación |