Learn More
Matraz cónico de PMP Azlon™
Fabricados con PMP transparente
Marca: Azlon FDE442
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cuello ancho con tapón de rosca de PP
- El matraz y el tapón se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Polipropileno | |
50 ml | |
10 mL | |
1 | |
34/35 | |
Tapón roscado |
Transparente | |
PMP | |
92 mm | |
Cónicos | |
Autoclavable |