Learn More
Matraz cónico de PMP Azlon™
Fabricados con PMP transparente
Marca: Azlon FDE448
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cuello ancho con tapón de rosca de PP
- El matraz y el tapón se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Polipropileno | |
500 ml | |
100 ml | |
1 | |
45/40 | |
Tapón de rosca | |
GL52 |
Transparente | |
PMP | |
182 mm | |
Cónicos | |
Autoclavable | |
117 mm |