Learn More
Azlon™ Polyethylene Cylindrical Pneumatic Trough
Cylindrical, one piece pneumatic troughs
Marca: Azlon TGJ058
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mucho más ligero que el vidrio
- Soporta temperaturas de hasta 80 °C
Especificaciones
Plano | |
Cilíndrico | |
100 mm |
Polietileno | |
Cubeta neumática | |
200 mm |