Learn More
Embudos Azlon™ de polipropileno para polvo
Fabricados con polipropileno ligero y duradero. El embudo de polvo de polipropileno Azlon™ cuenta con un vástago paralelo que minimiza el 'puenteo' de polvo para mejorar el flujo. Los dos tamaños más grandes tienen la parte superior con paredes verticales para evitar derrames.
Marca:  Azlon FWC208
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12571506
  • 75.95€ / paquete de 5
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Fabricado con polipropileno ligero y duradero.El embudo de polvo de polipropileno Azlon™ incorpora un tubo paralelo que minimiza la acumulación de polvo para mejorar el flujo.Los dos tamaños más grandes tienen partes superiores con lados verticales para evitar derrames.
  • Embudo de polipropileno ligero para polvo
  • Irrompibles con uso normal
  • El vástago paralelo minimiza el 'puenteo' de polvo para mejorar el flujo
  • Los dos tamaños más grandes tienen la parte superior con paredes verticales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
120 mm
Polipropileno
30 mm
106 mm