Learn More
Frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™
Código de producto. 10419704
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 mL
250 ml
500 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™ son ideales para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno AzlonTM son ideales para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
  • Frascos de polipropileno traslúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
  • Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Buena resistencia química general
  • Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Capacidad (imperial) 67,62 oz
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 27 mm
Material Polipropileno
Cantidad 5/paq.
Color del tapón Translúcido
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 240 mm
Tipo de producto Frasco redondo de cuello estrecho
Altura (imperial) 9,44 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 121 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No