Learn More
Frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™
Código de producto. 15728007
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 mL
250 ml
500 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™ son ideales para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno AzlonTM son ideales para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
  • Frascos de polipropileno traslúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
  • Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Buena resistencia química general
  • Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Translúcido
Material Polipropileno
N.° por paquete 60
Envase A granel
Cantidad 60/paq.
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 200 mm
Diámetro (métrico) 92 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca