Learn More
Frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™ son ideales para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
Marca: Azlon BNP0150P
Descripción
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno AzlonTM son ideales para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
- Frascos de polipropileno traslúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
- Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Buena resistencia química general
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
Especificaciones
150 mL | |
Polipropileno | |
Bulk | |
Estrecha | |
117 mm | |
Tapón de rosca |
Translucent | |
330 | |
330/Pk. | |
Forma redonda | |
50 mm |