Learn More
Frascos redondos de cuello ancho de HDPE para polvos Azlon™
Ideales para el almacenamiento de polvos y otros sólidos
19.17€ - 46.15€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12030802
|
Azlon
BGC428P |
150 ml |
34.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10430655
|
Azlon
BGC430P |
250 ml | N/A | ||||||
10432575
|
Azlon
BGC432P |
300 mL | N/A | ||||||
10310025
|
Azlon
BGC436P |
500 ml | N/A | ||||||
12064807
|
Azlon
BGC440P |
1000 ml | N/A | ||||||
Descripción
- Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno con revestimiento de PVDC
Especificaciones
Translúcido | |
Sí | |
Tapón de rosca |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Ancha |